Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen
Used for autosampling. Fisherbrand™ Glass Vial is clear with a crimp neck and small opening.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0184
Artikelnummer. 11816912
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Flaschen werden bevorzugt auf Instrumenten folgender Hersteller eingesetzt:
Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Jasco, Perkin Elmer, Shimadzu, Spark, Thermo, Varian, etc.
Standardflaschen für die GC und die HPLC
Grosse Auswahl an Mikroeinsätzen und Mikroflaschen
Mikroliterflaschen zur Probenvorbereitung (Reaktionen, Konzentrationen) oder als Alternative zu konischen Mikroflaschen bzw. zu Flaschen mit Mikroeinsätzen
Jede Kombination einer 1,5mL Rollrandflasche bzw. Rollrand-Mikroflasche ND11 ist mit einem 11mm Bördelverschluss Ihrer Wahl als 2 in 1 KIT erhältlich
Flaschen mit Barcode-Etiketten sowie vorverbördelte Flaschen auf Anfrage lieferbar
Typ: Klarglas mit enger Öffnung
Volumen: 1,5mL
φ/H: 11,6/32mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen