Learn More
Fisherbrand™ Fläschchenentdecklerzange
Artikelnummer. 16153167 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
16153167 30 mm 1 Stück
17837658 8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16153167
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand™ Fläschchenentdeckler-Zangen sind so konstruiert, dass sie Aluminium-Bördelverschlüsse von Fläschchen und Flaschen leicht entfernen.
Fisherbrand™ Fläschchenentdeckler-Zangen sind so konstruiert, dass sie Aluminium-Bördelverschlüsse von Fläschchen und Flaschen leicht entfernen. Alle Zangen sind in Einfach- oder Doppelaktionsformaten erhältlich und sind glatt und einfach zu bedienen. Die robuste, hochwertige Konstruktion gewährleistet eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung.
  • Einfaches Entfernen von Aluminium-Bördelkappen von Fläschchen und Flaschen
  • Leichtgängig und einfach anzuwenden
  • Die robuste, hochwertige Konstruktion bietet konsistente, zuverlässige Leistung
  • Gepolsterte Griffe sorgen für maximalen Halt und Komfort, um die Hände von Stress zu befreien
  • Aus einteiligem, korrosionsbeständigem ASTM-Standard Edelstahl
  • Kompatibel mit Gamma-/ETO-/autoklavierbaren Sterilisationsmethoden
  • Gesamtlänge: 159 mm (6,25 in.)
Zertifizierungen
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fläschchenverschlüsse mit einer Größe von 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 30 mm Fläschchenverschlüsse
Zertifizierung/Konformität ISO 9002, cGMP
Produkttyp Decapper im Zangenstil