Learn More
Cole-Parmer™ Klemmenhaltersatz mit hohem Fassungsvermögen
Artikelnummer. 12517336 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
11.9 cm
Aufnahmevermögen:
24 Standard 15 ml Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12517336
Marke: Cole-Parmer™ 2197
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für die Verwendung mit großen 2195 -Klammern
  • Robuste Schaumstoffmatte
Spezifikation
Produkttyp Halter
Zur Verwendung mit (Geräte) HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator
Aufnahmevermögen 24 Standard 15 ml Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Länge (metrisch) 11.9 cm
Material Schaumstoff
Verpackungsmenge Je 1