Learn More
Fisherbrand™ Fläschchenkit, 10 mm, 10-425 Gewinde, Glas, transparent, 1,5 ml, Schraubverschluss aus PP, Mittelloch, Septum aus Silikon/PTFE
Artikelnummer. 12930861 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Dicke (metrisch):
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marking Spot Dicke (metrisch) Packungsgröße
12930861 Nein 1,3 mm 100 Stück
12950861 Nein 1,5 mm 100 Stück
15181969 Ja 1,3 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12930861
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
  • ND10
  • 10-425
  • Glas
  • Klar
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 2 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dicke (metrisch) 1,3 mm
Verschlussgröße 10-425
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp 1. hydrolytische Klasse