Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 13 mm, 13-425 Gewinde, Glas, transparent, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Artikelnummer. 15451554 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraubverschluss
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Verschlusstyp unitSize
15451554 Schraubverschluss 1000 Stück
11737607 Schraubverschluss 100 Stück
16338377 Schraubverschluss 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 15451554
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Klar
  • Schraubverschluss
  • Polypropylen
  • Naturkautschuk/TEF
  • Schwarz
  • 60 ° Shore A
  • 1,3mm
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Material (Auskleidung) Naturkautschuk/TEF
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 14.7 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 5 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 13-425
Marking Spot Nr.
Höhe (metrisch) 45 mm