Learn More
Macherey-Nagel™ Gewindeflaschen-Kits N 9
Artikelnummer. 15203248 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Septum:
Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt
Silikon weiß/PTFE rot
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 15203248
Marke: Macherey-Nagel™ 702202
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lagern Sie Material in Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Verschlüssen. Fläschchenkits Schraubhals N 9 sind in einer Auswahl von Größen, Formen und Verschlüssen erhältlich.
Fläschchen mit Schraubverschluss N 9
  • Kann für fast alle HPLC- und GC-Autosampler verwendet werden
  • Große Auswahl an verschiedenen Einsätzen
  • 1.5 ml-Polyproylenfläschchen für pH-empfindliche, wässrige Proben und für den Einsatz in IC, CE und AAS
  • Sortiment von Mikrofläschchen mit Schraubgewinde N 9, unter anderem0.3 ml- und 0.7 ml-Polypropylenfläschchen sowie Kunststofffläschchen mit Glaseinsatz
Schraubverschlüsse N 9
  • Große Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien und Deckelfarben
  • Verschweißte Schraubverschlüsse (Septen sind fest mit der Kappe verbunden; können nicht entfernt werden) – Vorteil: Dicke (stumpfe) HPLC-Nadeln können das Septum nicht in das Fläschchen drücken
  • Polymagnetischer Schraubverschluss 702166 für CTC GC PAL
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe (Dichtung) White/Red
Farbe Durchsichtig
Material Silikon, Silicone
Vorgeschlitzt Nein
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Septum Silikon weiß/PTFE rot
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Mittelloch
Verschlussgröße N9
Produkttyp Fläschchen-Kit mit Fläschchen mit flachem Boden