Learn More
Veolia Sievers zertifizierte TOC-Fläschchen
Artikelnummer. 13287930
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
13287930 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13287930 Lieferant Veolia Lieferanten-Nr. CHMI90606
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese zertifizierten TOC-Vials in kritischen pharmazeutischen Anwendungen wie z. B. USP und EP-Wasseranalysen sowie kommunale Wasseranalysen. Veolia Sievers-zertifizierte TOC-Ampullen sind auf unter 10 ppb zertifiziert und gewährleisten so die Zuverlässigkeit Ihrer TOC-Messungen.
  • Sievers zertifiziert (< 10 ppb TOC) Fläschchen
  • 72 x 40 ml Glasfläschchen mit Kappen und Teflon-beschichteten Septen, 72 pro Karton
  • Ideal für strenge Prüfungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
  • Sorgfältig gereinigt in einem ISO 9001-Umgebung unter Verwendung eines validierten, automatisierten Prozesses
  • Hergestellt vom Weltmarktführer in der TOC-Messtechnik und den TOC-Standards
  • Wirtschaftlich, mit zusätzlichen Einsparungen bei größeren Bestellmengen
  • Zuverlässig, mit garantierter Leistung
  • Kompatibel mit den meisten TOC-Analysatoren verschiedener Marken, einschließlich Sievers. Shimadzu , OI Analytisch, Teledyne-Tekmar und Skalar
Spezifikation
Farbe Klar
Material Glas
Volumen (metrisch) 40 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zertifiziert für den Einsatz in kritischen Anwendungen, einschließlich USP Wasseruntersuchungen in EP, JP und KP
Anzahl pro Karton 72
Zertifizierung/Konformität TOC-zertifiziert (< 10 ppb)