Learn More
BOLA Vials, Rounded Bottom
Click to view available options
:
7 mL
Beschreibung
- Translucent
- Non-porous
- With round or conical bottom
- Screw cap
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Sterilität | Non-sterile |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Volumen (metrisch) | 7 mL |
| Skala | No |
| Gewindetyp | S25 |
| Marking Spot | No |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | FDA Compliant |
| Mehr anzeigen |