Learn More
Ansell™ VibraGuard™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 7-112 aus Nitril
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Unit Size:
1 Paar
Description
- Industrielle Handschuhe
- Die Vollfinger-Version ist vollständig beschichtet, um die Hände sauber zu halten, und entspricht EN 10819:1996
- Die Ansell Schaumstoffpolsterung aus Vibrationsgel reduziert die auf die Hand übertragenen Vibrationen
- Die Nitrilbeschichtung sorgt für Beschädigungs- und Abriebfestigkeit
- Silikonfrei und waschbar
- Ideal für Aufgaben, bei denen Schwingungen mit Frequenzen größer als 300 Hz auftreten
- Entwickelt, um die Vibrationen zu reduzieren, die an der Handfläche und den Fingern auftreten
- Zur Vorbeugung gegen das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS)
- Schwingungsdämpfung gemäß EN 10819
Anwendungen:
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von grob bearbeiteten Metallteilen
- Metallbearbeitung und Montagearbeiten
Specifications
Specifications
| Material der Rückseite | Nitril |
| Zertifizierung/Konformität | Normen der-KATEGORIE III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Green |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Show More |