Learn More
Ansell™ VibraGuard™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 7-112 aus Nitril
Artikelnummer. 12629701 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 12629701
Marke: Ansell™ 7112110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mindern die Risiken und Auswirkungen von starken Vibrationen am Arbeitsplatz.
  • Industrielle Handschuhe
  • Die Vollfinger-Version ist vollständig beschichtet, um die Hände sauber zu halten, und entspricht EN 10819:1996
  • Die Ansell Schaumstoffpolsterung aus Vibrationsgel reduziert die auf die Hand übertragenen Vibrationen
  • Die Nitrilbeschichtung sorgt für Beschädigungs- und Abriebfestigkeit
  • Silikonfrei und waschbar
  • Ideal für Aufgaben, bei denen Schwingungen mit Frequenzen größer als 300 Hz auftreten
  • Entwickelt, um die Vibrationen zu reduzieren, die an der Handfläche und den Fingern auftreten
  • Zur Vorbeugung gegen das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS)
  • Schwingungsdämpfung gemäß EN 10819
Anwendungen:
  • Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Handhabung von grob bearbeiteten Metallteilen
  • Metallbearbeitung und Montagearbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität Normen der-KATEGORIE III, EN 374, EN 388: 3121, ANSI
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Farbe Green
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 11
Fingerhandschuh Ganzer Finger
Art der Handschuhstulpe Klettverschluss
Auskleidungsmaterial Interlock Knit Cotton
Auskleidung Interlock-Strickbaumwolle
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 6 Paar
Beständig gegen Beständigkeit gegen Laufmaschen, Löcher und Abrieb
Serie 7-112