Learn More
Thermo Scientific Chemicals Viktoriablau B, rein
Artikelnummer. 10021901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10021901
Marke: Thermo Scientific Chemicals 190190250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2580-56-5 | C33H32ClN3 | 506.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2580-56-5
Summenformel C33H32ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 506.09
MDL-Nummer MFCD00011878
InChI-Schlüssel LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Blue 26, C.I. 44045
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
IUPAC-Name [4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]Methyliden]Naphthalin-1-Yliden]-Phenylaz;Chlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Victoria blue B
Schmelzpunkt 206,0 °C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 599 to 605nm (in ethanol)
Formelmasse 506.09
Verlust bei Trocknung 5% max. (60°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Braun
Menge 25 g
Physikalische Form Weißes Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Victoria Blue B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.