Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000-20
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 15 bis 25 μm |
| Porengröße | 1000 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 1000 bis 20 |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 1 kg |
| Sorbens | 'POLYGOPREP |
| Typ | POLYGOPREP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigchromatographie |