Learn More
Titan(III)-sulfat, technisch, ≈15 % (w/v) Lösung in verdünnter Schwefelsäure
Artikelnummer. 10253970 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10253970 500 ml 500 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10253970
Marke: Fisher Chemical T/2000/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
O12S3Ti2, CAS-Nummer 10343-61-0, 69hci1s2xi, acmc-1bolh, Dititan Tris Sulfat, Schwefelsäure, Titan 3+ Salz 3:2, Titan iii-Sulfat, Titan 3+ Sulfat 2:3, Titan iii Sulfat, Titan-Sesquisulfat, UNII-69hci1s2xi, 500 ml, violett, SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H, Titan(3+);Trisulfat, 36317
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violett
CAS 10343-61-0
Summenformel O12S3Ti2
MDL-Nummer 36317
Synonym titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2
InChI-Schlüssel SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3]
IUPAC-Name Titan(3+); Trisulfat
Molekulargewicht (g/mol) 383.902
PubChem CID 165866
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
pH 1
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(III) sulfate solution, about 15% w/v
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, Sulfuric acid, titanium(3+) salt (3:2)