Learn More
asecos™ Q-PEGASUS-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, Einzeltür
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (151 mm hoch), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
4 5 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Ausführung der Tür:
Mit Flügeln, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss
Türanschlag, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss
Beschreibung:
Hellgraue Türen
Warngelbe Türen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Mühelose Verwendung: Einhandbedienung der Flügeltürschränke (AGT)
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
| Konfiguration | 4 5 l-Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
| Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 522 mm |
| Beschreibung | Warngelbe Türen |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 522 x 450 x 1647 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 615 x 599 x 1953 mm |
| Ausführung der Tür | Türanschlag, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
| Außenhöhe (metrisch) | 1953 mm |
| Mehr anzeigen |