Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Fluka™ Reagenzien von gleichbleibender Reinheit und Präzision
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | EDTA dipotassium magnesium salt |
| CAS | 15708-48-2 |
| Menge | 25 kg |
| Summenformel | C10H12K2MgN2O8 · 2H2O |
| Synonym | EDTA-K2Mg |
| Molekulargewicht (g/mol) | 426.74 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Verpackung | Hartfaserkarton-Boxen |