Learn More
Febantel, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Febantel |
| CAS | 58306-30-2 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Schmelzpunkt | 130°C |
| Synonym | N-{2-[2,3-Bis-(methoxycarbonyl)-guanido]-5-(phenylthio)-phenyl}-2-methoxyacetamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 446.48 g/mol |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Anthelmintik und Flukizide |