Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Artikelnummer. 16866011 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
GL45.
S55
S55.
S60/61
S90
S90.
Enthält:
1 NPT 3/8 Zoll (f), Anschluss für Abluftfilter
1 x GL25 (m), eingetauchte Fülllanze und Verbindungsstück für Abluftfilter
2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm
3 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
5 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
Einstellbare kapazitive Füllstandskontrolle aus PTFE, Kabelanschluss offen (Länge 2 m)
Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), Anschluss für Abgasfilter
Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), getauchte Fülllanze, Anschluss für Abluftfilter
Füllstandkontrolle mit Abschaltung, Verbindungsstück für Abluftfilter
Packungsgröße:
1 Bogen
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße Enthält unitSize
16866011 S60/61 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm 1 Stück
17145501 GL45. 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm 1 Stück
17135501 GL45. 3 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm 1 Stück
16876011 GL45. 5 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm 1 Stück
15960386 S55. Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), getauchte Fülllanze, Anschluss für Abluftfilter 1 Stück
15724922 S55. 1 x GL25 (m), eingetauchte Fülllanze und Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17808743 S55 Füllstandkontrolle mit Abschaltung, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17079693 S60/61 Einstellbare kapazitive Füllstandskontrolle aus PTFE, Kabelanschluss offen (Länge 2 m) 1 Stück
17813352 S60/61 Füllstandkontrolle mit Abschaltung, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
17377409 S90. Elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), Anschluss für Abgasfilter 1 Stück
17838743 S90 Füllstandkontrolle mit Abschaltung, Verbindungsstück für Abluftfilter 1 Stück
18646478 S60/61 1 NPT 3/8 Zoll (f), Anschluss für Abluftfilter 1 Bogen
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16866011
Marke: SymLine™ 306482
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SymLine SafetyWasteCaps für die sichere Entsorgung von Flüssigabfall. Für maximalen Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
  • Safety Waste Caps sind mit verschiedenen Gewindegrößen für die Befestigung am Rohrsystem und mit verschiedenen Schlauchanschlüssen für die Entsorgung des flüssigen Abfalls erhältlich.
  • Optional sind Safety Waste Caps mit elektronischen Füllstandssensoren erhältlich, die den Füllgrad des Entsorgungsbehälters anzeigen.
  • Mit einem 4-in-1-Kollektor (306509) können bis zu 4 Safety Waste Caps gleichzeitig an nur einen Anschlusspunkt am Rohrsystem angeschlossen werden
  • Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Geräte) SymLine System
    Enthält 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm
    Gewindegröße S60/61
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfallentsorgung
    Typ Safety Waste Cap