Learn More
Brady™ Continuous Polyester Tape for BradyJet J4000 and J5000
Artikelnummer. 17479192
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
57 mm
101 mm
152 mm
203,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
17479192 57 mm 1 Stück
17409192 101 mm 1 Stück
17449182 152 mm 1 Stück
17479182 203,2 mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17479192
Marke: Brady™ 148665
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
B-2569 is ideal for indoor facility labels, including 5S, safety, warning, pipe markers, equipment and visual workplace labels on stainless steel and smooth surfaces.
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldruckerfähige Etiketten zur Verwendung mit dem BradyJet J4000 oder J5000 Farbetikettendrucker
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Continuous
Material Trintenstrahlfähiges Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Identifizierung der Gefahrenkommunikation, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 und J5000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Roll
Menge 1 Band
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +140°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0047 in.
Dicke (metrisch) 0,11 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 57.15 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 2.25 in.
Breite (metrisch) 57 mm
Alternate Part Number J50C-2250-2569