Learn More
JULABO™ Thermal H300 Temperierflüssigkeit
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Forte HAT
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Weiter Temperaturbereich
- Besonders hohe Stabilität
- Gute Wärmeleitfähigkeit
- Geruchlos
- Lange Standzeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Forte HAT |
| Temperaturbereich | 40°C to 300°C |
| Typ | Bath Fluid |
| Elektrische Anforderungen | None |