Learn More
BINDER™ Tür mit Fenster und Innenbeleuchtung
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern FED 720
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sichtfenster in jeder Tür
- 15 W- oder 30 W-Innenraumbeleuchtung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sichtfenster und Innenbeleuchtung – Modell mit 208/400 V-Option, Sichtfenster (dreifaches Isolierglas) in der Tür, 300 x 480 mm und 30 W innen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern FED 720 |
| Material | Dreifach-Isolierglas |
| Typ | Tür mit Fenster und Beleuchtung |
| Abmessungen (L x B) | 300 x 480 mm |
| Spannung | 208 bis 400 V |
| Wirkleistung | 30 W |