Learn More
BINDER™ Sichtfenster und Innenbeleuchtung
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern ED 260 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 230 V
BINDER Kammern ED 56 Trocken- und Heizkammern mit Schwerkraftkonvektion, 230 V
BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 400 V
BINDER Kammern FD 23 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V
BINDER Kammern FD 260 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V
BINDER Kammern FD 56 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V
BINDER Kammern FD 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 400 V
BINDER Kammern FED 260 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 230 V
BINDER Kammern FED 400 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 400 V
BINDER Kammern FED 56 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 230 V
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
- Sichtfenster mit dreifach isolierendem Glas in Tür(en)
- Innenbeleuchtung mit 15 oder 30 W, je nach Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sichtfenster und Innenbeleuchtung – 230 V-Modell, Sichtfenster (Dreifach-Isolierglas) in der Tür, 240 x 240 mm und 15 W-Innenbeleuchtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern FED 56 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 230 V |
| Typ | Sichtfenster und Innenbeleuchtung |
| Isolierung | Dreifach-Isolierglas |
| Breite (metrisch) | 240 mm |
| Höhe (metrisch) | 240 mm |
| Wirkleistung | 15 W |