Learn More
BINDER™ Sichtfenster und Innenbeleuchtung
Artikelnummer. p-7237272 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern ED 260 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 230 V
BINDER Kammern ED 56 Trocken- und Heizkammern mit Schwerkraftkonvektion, 230 V
BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 400 V
BINDER Kammern FD 23 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V
BINDER Kammern FD 260 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V
BINDER Kammern FD 56 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V
BINDER Kammern FD 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 400 V
BINDER Kammern FED 260 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 230 V
BINDER Kammern FED 400 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 400 V
BINDER Kammern FED 56 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
16484049 BINDER Kammern ED 56 Trocken- und Heizkammern mit Schwerkraftkonvektion, 230 V 1 Stück
16414059 BINDER Kammern ED 260 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 230 V 1 Stück
16444459 BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 400 V 1 Stück
16494139 BINDER Kammern FD 23 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V 1 Stück
16474389 BINDER Kammern FD 56 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V 1 Stück
16494389 BINDER Kammern FD 260 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V 1 Stück
16454459 BINDER Kammern FD 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 400 V 1 Stück
16484389 BINDER Kammern FED 56 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 230 V 1 Stück
16404399 BINDER Kammern FED 260 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 230 V 1 Stück
16454129 BINDER Kammern FED 400 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 400 V 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 16484049
Marke: BINDER™ 80121058
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Sichtfenster und Innenbeleuchtung sind für die Verwendung mit verschiedenen BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern vorgesehen.Das isolierte Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen die Beobachtung ohne Beeinträchtigung der inneren Bedingungen.
  • Sichtfenster mit dreifach isolierendem Glas in Tür(en)
  • Innenbeleuchtung mit 15 oder 30 W, je nach Modell
Spezifikation
Beschreibung Sichtfenster und Innenbeleuchtung – 230 V-Modell, Sichtfenster (Dreifach-Isolierglas) in der Tür, 240 x 240 mm und 15 W-Innenbeleuchtung
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern ED 56 Trocken- und Heizkammern mit Schwerkraftkonvektion, 230 V
Typ Sichtfenster und Innenbeleuchtung
Isolierung Dreifach-Isolierglas
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (metrisch) 240 mm
Wirkleistung 15 W