Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
Artikelnummer. 30564945 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Gewebe-Alexa-Fluor-488-Modul
Gewebe-Alexa-Fluor-546-Modul
Gewebe-Alexa-Fluor-594-Modul
Gewebe-Alexa-Fluor-750-Modul
Tissue Fluor. 1 Plex-Assay
Tissue Fluor. 4 Plex Assay-Kit
Farbe:
Deep Red (Cy5)
Grün (FITC)
Grün (FITC), Orange (TRITC), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7)
Grün (FITC), Rot (Texas Red), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7)
Nahinfrarot (Cy7)
Orange (TRITC)
Rote (Texas Red)
Menge:
24 Objektträger
96 Objektträger
Conditionnement:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Produkttyp Farbe Menge Conditionnement
30564945 Tissue Fluor. 4 Plex Assay-Kit Grün (FITC), Orange (TRITC), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7) 96 Objektträger -
17806781 Tissue Fluor. 4 Plex Assay-Kit Grün (FITC), Orange (TRITC), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7) 24 Objektträger 1 Stück
17773724 Tissue Fluor. 4 Plex Assay-Kit Grün (FITC), Rot (Texas Red), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7) 24 Objektträger 1 Stück
17733734 Tissue Fluor. 4 Plex Assay-Kit Grün (FITC), Rot (Texas Red), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7) 96 Objektträger 1 Stück
17763724 Tissue Fluor. 1 Plex-Assay Deep Red (Cy5) 24 Objektträger 1 Stück
17783724 Tissue Fluor. 1 Plex-Assay Deep Red (Cy5) 96 Objektträger 1 Stück
17626525 Gewebe-Alexa-Fluor-488-Modul Grün (FITC) 24 Objektträger 1 Stück
17713734 Gewebe-Alexa-Fluor-488-Modul Grün (FITC) 96 Objektträger 1 Stück
17616525 Gewebe-Alexa-Fluor-546-Modul Orange (TRITC) 24 Objektträger 1 Stück
17703734 Gewebe-Alexa-Fluor-546-Modul Orange (TRITC) 96 Objektträger 1 Stück
17636525 Gewebe-Alexa-Fluor-594-Modul Rote (Texas Red) 24 Objektträger 1 Stück
17723734 Gewebe-Alexa-Fluor-594-Modul Rote (Texas Red) 96 Objektträger 1 Stück
17606525 Gewebe-Alexa-Fluor-750-Modul Nahinfrarot (Cy7) 24 Objektträger 1 Stück
17793724 Gewebe-Alexa-Fluor-750-Modul Nahinfrarot (Cy7) 96 Objektträger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kit: Warnung: Enthält Formamid und Subtilisin. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen. Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. Enthält Lithiumdodecylsulfat. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Sicherheitsdatenblatt lesen.
Code produit 30564945 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur QVT4700
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kit: Warnung: Enthält Formamid und Subtilisin. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen. Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. Enthält Lithiumdodecylsulfat. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Sicherheitsdatenblatt lesen.
Requires
When stored as directed on product label, product is stable for at least 6 months after receipt. Lot specific expiration date can be found on certificate of analysis (COA).
ViewRNA-Gewebe-Assays sind RNA-in-situ-Hybridisierungs-(ISH)-Assays für den zuverlässigen Nachweis von bis zu vierRNA-Targets innerhalb von Gewebeschnitten und Zellkulturen. Visualisieren Sie jede RNA in jedem Gewebe/jeder Zelle mit Single-Copy-Empfindlichkeit.
ViewRNA Gewebe-Fluoreszenz-Assay-Kits ermöglichen eine in-situ-Hybridisierungsmethode (ISH) für den gleichzeitigen Nachweis von ein bis vier RNA-Zielen (mRNA, nicht codierende RNA oder microRNA) bei Single-Copy-Empfindlichkeit. Diese Kits kombinieren helle Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 und Alexa Fluor 750 Farbstoffe, die mit Fluoreszenzmikroskopen oder High-Content-Bildeinheiten visualisiert werden. Der ViewRNA Gewebe-Assay verwendet proprietäre Chemie für die zielspezifischen Sondensätze (RNA FISH Sonden) und die Verzweigungs-DNA (BDNA)-Signalverstärkung zum Nachweis des spezifischen Signals.
With ViewRNA Tissue assays, you can achieve:
  • Robust, single RNA molecule detection in FFPE tissue sections, cryo-preserved sections, and cultured cells
  • Accuracy and specificity inherent to bDNA amplification technologies
  • Simultaneous detection of up to four RNA targets, including mRNA, noncoding RNA, and microRNA
Note: A ViewRNA probe set is required and can be purchased separately
ViewRNA Tissue Assay Fluorescence kits, when combined with a ViewRNA Tissue probe set (purchased separately), enables the detection of a single RNA target in tissues/cells using Alexa Fluor dyes. ViewRNA offers 6500 catalog probe sets. Any more probe sets can be designed at no extra cost.
To meet various experimental needs, the ViewRNA Tissue assay is provided in various kits and modules.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (green, orange, deep red, and near infrared)
With this kit four RNA targets can be detected using ViewRNA probe sets type 1, 4, 6, and 10 (ViewRNA probe sets are sold separately). This kit utilizes Alexa Fluor 546 for Type 1 probes, Alexa Fluor 488 for Type 4 probes, Alexa Fluor 647 for Type 6 probes, and Alexa Fluor 750 for Type 10 probes. RNA visualization requires FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red, and Cy7/NIR microscope filter sets. An additional DAPI filter set is needed for nucleus counterstain with DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (green, red, deep red, and near infrared)
With this kit four RNA targets can be detected using ViewRNA probe sets type 1, 4, 6, and 10 (ViewRNA probe sets are sold separately). This kit utilizes Alexa Fluor 594 for Type 1 probes, Alexa Fluor 488 for Type 4 probes, Alexa Fluor 647 for Type 6 probes, and Alexa Fluor 750 for Type 10 probes. RNA visualization requires FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red, and Cy7/NIR microscope filter sets. An additional DAPI filter set is needed for nucleus counterstain with DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit, with Alexa Fluor 647 (Type 6) label probe
With this kit, one RNA target can be detected using a Type 6 ViewRNA probe set (ViewRNA probe sets are sold separately). Up to four RNA targets can be detected when combined with ViewRNA Tissue modules (sold separately). RNA visualization requires a Cy5/Deep Red microscope filter set. An additional DAPI filter set is needed for nucleus counterstain with DAPI.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 488 (Type 4) Module
When combined with the ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. No. QVT0600) this module can detect an additional RNA target utilizing a Type 4 ViewRNA probe set. This module can be combined with other modules for additional RNA target detection. RNA visualization requires a FITC/GFP filter set.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) Module
When combined with the ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. No. QVT0600) this module can detect an additional RNA target utilizing a Type 1 ViewRNA probe set. This module can be combined with other modules for additional RNA target detection. RNA visualization requires a TRITC/RFP filter set.
Note: The ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) Module cannot be combined with the ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) Module because both use a Type 1 probe set and will spectrally overlap in most fluorescence microscopes.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) Module
When combined with the ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. No. QVT0600) this module can detect an additional RNA target utilizing a Type 1 ViewRNA probe set. This module can be combined with other modules for additional RNA target detection. RNA visualization requires a Texas Red filter set.
Note: The ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) Module cannot be combined with the ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) Module because both use a Type 1 probe set and will spectrally overlap in most fluorescence microscopes.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 750 (Type 10) Module
When combined with ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. No. QVT0600) this module can detect an additional RNA target utilizing a Type 10 ViewRNA probe set. This module can be combined with other modules for additional RNA target detection. RNA visualization requires a CY7/NIR filter set.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Farbe Grün (FITC), Orange (TRITC), Deep Red (Cy5), Nahinfrarot (Cy7)
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Format Kit
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 750
Endprodukttyp DNA
Probentyp Tissue (FFPE), Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
Labeling Target RNA (General)
Anregung/Emission 496/519, 556/573, 650/665, 749/775 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-FISH
Markierungsmethode ViewRNA Typ 1, 4, 6, 10
Produktlinie ViewRNA
Produkttyp Tissue Fluor. 4 Plex Assay-Kit
Menge 96 Objektträger
Afficher plus Afficher moins
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.