Learn More
Vigabatrin, MedChemExpress
Beschreibung
Vigabatrin (γ-Vinyl-GABA), an inhibitory neurotransmitter GABA vinyl-derivative, is an orally active and irreversible GABA transaminase inhibitor. Vigabatrin is an antiepileptic agent, which acts by increasing GABA levels in the brain by inhibiting the catabolism of GABA by GABA transaminase.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vigabatrin |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 68506-86-5 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H11NO2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | γ-Vinyl-GABA |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (387.12 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |