Learn More
Bel-Art™ H246030001 SCHUTZSCHUERZE VIKEM VINYL, STD., TRANS- PARENT, 910 X 690 MM
Artikelnummer. p-8576007 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
91 cm
107 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10024610 91 cm 1 Stück
10723461 107 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10024610
Marke: Bel-Art™ H246030001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet Schutz für Mitarbeiter in Krankenhäusern, Schulen, Labors und Industrieanlagen.
  • Leicht und komfortabel
  • Hergestellt aus 4 mil dickem Vinyl
  • Baumwollnaht versiegelt alle Kanten
  • Feste Schürzenbänder, zweifach verstärkt mit Metalltüllen in drei Materialschichten in der Taille
  • Nicht-absorbierend und chemisch beständig
Spezifikation
Typ Schürze
Größe Universal
Material Vinyl
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Reusable
Verschlusstyp Ties
Sterilität Non-sterile
Bauweise Baumwollnaht versiegelt alle Kanten
Abmessungen (L x B) 91 x 69 cm (36 x 27 in.)
Länge (metrisch) 91 cm
Saumtyp Sewn