Learn More
Vilazodone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496008
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496008 10 mg -
16412157 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496008 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14262
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Vilazodone (EMD 68843; SB 659746A) is a potent, selective and orally active serotonin reuptake inhibitor (SSRI) and partial 5-HT1A receptor agonist. Vilazodone exhibits antidepressant efficacy in vivo can be used for the research of major depressive disorder (MDD) and affective disorders.
Vilazodone (EMD 68843
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vilazodone
Physikalische Form Solid
CAS 163521-12-8
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H27N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym EMD 68843 SB659746A
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.49 mM)
SMILES NC(C1=CC2=C(C=CC(N3CCN(CCCCC4=CNC5=CC=C(C=C54)C#N)CC3)=C2)O1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 441.52
Formelmasse 441.52
Reinheit (%) 99.02%
Güte Research