Learn More
Vildagliptin Racemikum, TRC
Artikelnummer. 30456902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456902 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV305028100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Racemic Vildagliptin
CAS 1360862-63-0
Summenformel C17 H25 N3 O2
Menge 100 mg
Synonym Vildagliptin Racemic, 1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile','1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]- (ACI
InChI-Formel InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCCC4C#N
IUPAC-Name 1-[2-[(3-Hydroxy-1-Adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidin-2-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 303.399
Formelmasse 303.195