missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Villin 1 Antibody (VIL1/2376), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18678276 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18678276 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18678276

Marke: Novus Biologicals NBP308928PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Villin 1 Monoclonal antibody specifically detects Villin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Villin 1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon VIL1/2376
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias D2S1471, VIL, villin 1, villin-1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A recombinant fragment (around aa 179-311) of human Villin 1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P09327)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7429
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.