missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody (812), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18147358 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18147358 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18147358

Marke: Novus Biologicals NBP243560

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen)

Vimentin Monoclonal specifically detects Vimentin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Sandwich ELISA, Knockout Validated, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vimentin
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 812
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:75000, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:1000, Sandwich ELISA, Knockout Validated, Knockdown Validated
Zusammensetzung PBS with No Preservative
Gen-Alias FLJ36605, vimentin
Gensymbole VIM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Vimentin. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 54 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7431
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.