missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody (979542), Unconjugated, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200076374 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18620315 25 μg 25 Mikrogramm
18604754 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18620315

Marke: Novus Biologicals MAB21053SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Vimentin Monoclonal antibody specifically detects Vimentin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vimentin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 979542
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 5 - 10 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5 - 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 - 10 μg/mL
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias epididymis secretory sperm binding protein, FLJ36605, VIM, vimentin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E.coli-derived recombinant human Vimentin Antibody protein (amino acids 2-466)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7431
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.