missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody (CL0157) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30291521 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30291521 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30291521

Marke: Novus Biologicals NBP252867JF669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Vimentin Monoclonal antibody specifically detects Vimentin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vimentin
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0157
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias epididymis secretory sperm binding protein, FLJ36605, VIM, vimentin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P08670, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7431
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.