Learn More
Vimentin Antibody (J144), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200066910 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18507163 50 μL 50 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18507163
Marke: Novus Biologicals NB1007456450ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Vimentin Monoclonal antibody specifically detects Vimentin in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Vimentin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon J144
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20
Zusammensetzung Ascites with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias FLJ36605, vimentin
Gensymbole VIM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human rhabdosarcoma cell line JR1.
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cytoskeleton Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7431
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgM