missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18575892 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
0.50 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18575892 0.5 mL 0.50 Milliliter
18711514 - 25 Mikroliter
18738703 - 0.10 Milliliter
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18575892

Marke: Novus Biologicals NB3002230.5ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chicken Polyclonal Antibody has been used in 44 publications

Vimentin Polyclonal specifically detects Vimentin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vimentin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:10000-1:20000, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung Supplied as an aliquot of IgY preparation with 5mM Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P08670
Gen-Alias FLJ36605, vimentin
Gensymbole VIM
Wirtsspezies Chicken
Immunogen Full length recombinant human Vimentin expressed in and purified from E. coli. [Swiss-Prot# P08670]
Molekulargewicht des Antigens 50 kDa
Reinigungsverfahren IgY purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7431
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Chicken, Equine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Precipitation
Isotype IgY
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.