missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18738703 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
0.50 Milliliter
25 Mikroliter
Menge:
0.5 mL
Artikelnummer. unitSize Menge
18738703 0.10 Milliliter -
18711514 25 Mikroliter -
18575892 0.50 Milliliter 0.5 mL
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18738703

Marke: Novus Biologicals NB300223

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chicken Polyclonal Antibody has been used in 44 publications

Vimentin Polyclonal specifically detects Vimentin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Klassifikation Polyclonal
Verdünnung Western Blot 1:10000-1:20000, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150, Immunohistochemistry-Frozen
Gen-Alias FLJ36605, vimentin
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Form Precipitation
Isotype IgY

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.