missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody (RV202), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18025478 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18025478 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18025478

Marke: Novus Biologicals NBP197672AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Vimentin Monoclonal specifically detects Vimentin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Chicken, Goat, Hamster, Primate, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vimentin
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon RV202
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias FLJ36605, vimentin
Gensymbole VIM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Clone RV202 is a mouse monoclonal IgG1 antibody derived by fusion of SP2/0-Ag14 mouse myeloma cells with spleen cells from a BALB/c mouse immunized with a cytoskeletal vimentin extract of calf lens.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7431
Testspezifität RV202 reacts exclusively with vimentin, which is expressed in mesenchymal cells and mesenchymal derived tumors e.g. lymphoma, sarcoma and melanoma.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Canine, Chicken, Goat, Hamster, Primate, Xenopus species, Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.