missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vimentin Antibody (VM452), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18687509 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18687509 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18687509

Marke: Novus Biologicals NBP233060MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Vimentin Monoclonal antibody specifically detects Vimentin in Human, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Goat, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vimentin
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon VM452
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias epididymis secretory sperm binding protein, FLJ36605, VIM, vimentin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human vimentin protein (Uniprot: P08670)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Growth and Development, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7431
Zielspezies Human, Pig, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Goat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.