Learn More
Vimentin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen Vimentin
Klon 6K21
Konzentration 500 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236843
Unterlagen ansehen
Proteintech
80232-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 20.00 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233894
Unterlagen ansehen
Proteintech
80232-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00 €
399.00 € / 100 Mikroliter
Sparen 40.00 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Vimentin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human Vimentin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Vimentin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Vimentin
500 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
7431
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
6K21
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
FLJ36605
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody