Learn More
R&D Systems™ Vinblastine sulfate
Artikelnummer. 18075112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18075112 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18075112 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1256/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.26 €
    679.35 € / 50 Milligramm
    Sparen 69.91 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Disrupts microtubules
Anticancer agent; microtubule disrupter. Induces apoptosis in cultured hepatocytes and human lymphoma cells. Shown to inhibit autophagosome maturation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-67-9
Summenformel C46H60N4O13S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinblastine sulfate
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 909.06
Reinheit >95%
Molekulargewicht 909.06