Learn More
Vincamine, TRC
Artikelnummer. 17932575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932575 2.5 g 2.50 Gramm
30006146 25 g 25 Gramm
30009167 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17932575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV3140302.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1617-90-9
Summenformel C21 H26 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 354.44
Synonym Vincamine, (3α,14β,16α)-14,15-Dihydro-14-hydroxyeburnamenine-14-carboxylic acid methyl ester, Minorine, Eburnamenine-14-carboxylic acid, 14,15-dihydro-14-hydroxy-, methyl ester, (3α,14β,16α)-, Minorine (7CI), Vincamine (6CI,8CI), 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., (+)-Vincamine, (+)-cis-Vincamine, Angiopac, Arteriovinca, Devincan, Devinkan, Equipur, Methyl vincaminate, Minorin, NSC 91998, Novicet, Ocu-vinc, Oxybral, Oxygeron, Perval, Pervincamine, Pervone, Sostenil, Tripervan, Vincadar, Vincafarm, Vincafolina, Vincafor, Vincagil, Vincalen, Vincamidol, Vincamin, Vincapan, Vincapront, Vincimax, Vinodrel Retard, Vinvasaunier, Vraap, cis-Vincamine, (12S,13aS,13bS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-12-hydroxy-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylic acid methyl ester
IUPAC-Name (3,14,16α βα)-14,15-Dihydro-14-Hydroxyeburnamenin-14-Carboxylsäure-Methylester
SMILES CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vincamine
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
Formelmasse 354.1943