missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinculin Antibody (VCL/2573), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18680981 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18680981 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18680981

Marke: Novus Biologicals NBP279941PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Vinculin Monoclonal antibody specifically detects Vinculin in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vinculin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon VCL/2573
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CMD1W, CMH15, Metavinculin, MVCL, vinculin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 174-322) of human Vinculin (VCL) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P18206)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7414
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.