Learn More
Vinylacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 17972486
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
17972486 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17972486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0537.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Vinylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Vinylacetate
CAS 108-05-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vinylacetate
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C4 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Vinyl Acetate, Acetic acid vinyl ester (8CI), Ethenyl acetate, 1-Acetoxyethylene, Acetic acid, ethenyl ester, Acetoxyethene, Acetoxyethylene, NSC 8404, SN 12T, Vinyl A monomer, Vinyl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)OC=C
IUPAC-Name Ethenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Menge 100 mg
Formelmasse 86,0368 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.