Learn More
Vinylacetat, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15286336 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15286336 1 ml 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15286336 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. VINAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.21 €
    30.51 € / 1 Milliliter
    Sparen 5.70 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Vinylacetat108-05-42000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Chemischer Name oder Material Vinylacetat
CAS 108-05-4
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Summenformel C4H6O2
Menge 1 ml
Synonym Vinylacetat, Essigsäureethenylester, Essigsäurevinylester, Ethenylethanoat, 1-Acetoxyethylen, Vinyl-Ethanoat, Acetoxyethen, Vinylacetat-Monomer, Vinyl-a-Monomer, vinyl a monomer
InChI-Schlüssel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC=C
IUPAC-Name Ethenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2000 μg/ml
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • VINYL ACETATE
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: vinyl acetate, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch