Learn More
Vinylbenzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434827
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11434827 100 g -
11444827 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11434827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21805.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 769-78-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als chemisches Reagenz und als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 769-78-8
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD00048141
InChI-Schlüssel KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl benzoate, benzoic acid vinyl ester, benzoic acid, ethenyl ester, benzoic acid, vinyl ester, unii-f1e7c1ggku, vinylester kyseliny benzoove, vinylester kyseliny benzoove czech, f1e7c1ggku, benzoic acid, ethenyl ester 9ci, benzoic acid vinyl
PubChem CID 13037
ChEBI CHEBI:84279
IUPAC-Name Ethenylbenzoat
SMILES C=COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Vinyl benzoate
Dichte 1.07
Siedepunkt 73°C to 74°C (8 mmHg)
Flammpunkt 82°C (180°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 100 g
Beilstein 2041125
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Vinyl benzoate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vinyl benzoate