missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinylbenzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7026033
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11434827 100 g -
11444827 500 g 500 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11434827

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21805.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 769-78-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol

It is used as chemical reagent and pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird als chemisches Reagenz und als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Methanol

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 769-78-8
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD00048141
InChI-Schlüssel KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl benzoate, benzoic acid vinyl ester, benzoic acid, ethenyl ester, benzoic acid, vinyl ester, unii-f1e7c1ggku, vinylester kyseliny benzoove, vinylester kyseliny benzoove czech, f1e7c1ggku, benzoic acid, ethenyl ester 9ci, benzoic acid vinyl
PubChem CID 13037
ChEBI CHEBI:84279
IUPAC-Name Ethenylbenzoat
SMILES C=COC(=O)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vinyl benzoate
Dichte 1.07
Siedepunkt 73°C to 74°C (8 mmHg)
Flammpunkt 82°C (180°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 100 g
Beilstein 2041125
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyl benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vinyl benzoate

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.