missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ BioClean Nano 4™ Unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 4

Artikelnummer. 15268258
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15268258

Marke: Nitritex™ NAN4XS

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit texturierten Fingern für besseren Halt. Nitritex™ BioClean Nano 4™ unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 4, sind beschleunigerfrei, latexfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und eignen sich für den Einsatz in elektrisch empfindlichen Arbeitsbereichen.

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Texturierte Finger für besseren Halt
  • Pulver-, Schwefel-, Latex- und beschleunigerfrei
  • Hervorragende antistatische Eigenschaften
  • Besonders geringe Partikelzahl: < 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Güte Kategorie 3 – PSA-Richtlinie 89/686/EWG
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe Extraklein
Sterilität Unsteril
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrisch empfindliche Arbeitsbereiche
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Menge Je 1000
Beständig gegen Ein umfangreiches Sortiment an Chemikalien
Serie BioClean Nano 4
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 75 mm ± 5 Handfläche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt