Learn More
Vinylbromid, 1-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 428771000
Weitere Details : CAS : 593-60-2 Netto-Gewicht : 0.09270kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Vinyl bromide | |
593-60-2,109-99-9 | |
−17°C | |
C2H3Br | |
MFCD00000183 | |
0.927 | |
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N | |
bromoethene | |
11641 | |
106.95 |
1M solution in THF | |
0.9270g/mL | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
H2C=CHBr | |
100 mL | |
vinyl bromide, bromoethylene, ethene, bromo, monobromoethylene, vinylbromid, bromure de vinyle, vinylbromide, polyvinyl bromide, ethylene, bromo, polyvinylbromide | |
BrC=C | |
106.95 | |
CHEBI:51311 |
Sicherheit und Handhabung
- Vinyl bromide, 1M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only