Learn More
Vinylchloracetat, 99 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377426
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377426 50 g 50 Gramm
11367426 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11377426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09446.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2549-51-1 | C4H5ClO2 | 120.532 g/mol
Vinyl chloroacetate was used to study the effect of the electron-withdrawing groups on the ligand in a series of bis(acetylacetonate)cobalt(II) derivatives. It is used for the enzyme-catalyzed, regioselective acylation of carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinylchloracetat wurde verwendet, um die Wirkung der elektronenziehenden Gruppen auf den Liganden in einer Reihe von Bis(acetylacetonat)kobalt(II)-Derivaten zu untersuchen. Wird für die enzymkatalysierte, regioselektive Acylierung von Kohlenhydraten verwendet.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2549-51-1
Summenformel C4H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 120.532
MDL-Nummer MFCD00045275
InChI-Schlüssel XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, ethenyl ester, acetic acid, 2-chloro-, ethenyl ester, acetic acid, chloro-, vinyl ester, chloroacetic acid vinyl ester, vinyl chloroacetate polymer, vinyl monochloroacetate, chloroacetic acid vinyl, acetic acid, chloro-, vinyl ester, polymers, acmc-1clv7
PubChem CID 82156
IUPAC-Name Ethenyl-2-chloracetat
SMILES C=COC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyl chloroacetate
Namenshinweis stabilized with 4-methoxyphenol
Dichte 1.19
Siedepunkt 136°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4435
Menge 50 g
UN-Nummer UN2589
Beilstein 1741679
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 120.54
Reinheit (%) 99%