Learn More
Nitritex™ BioClean 100™ Reinraumhandschuhe aus Vinyl
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Reinraum-Vinylhandschuhe sind vollständig kompatibel mit Betriebsumgebungen der Klasse 10
- Doppelt verpackt in antistatischen Beuteln für den Einsatz in kritischen Umgebungen
- In entionisiertem Wasser gewaschen und unter Bedingungen der Klasse 10 verpackt
- Unsterile, puderfreie, beidhändige Handschuhe, die unabhängig getestet wurden und extrem niedrigen Partikelgehalt aufweisen
- Entwickelt für Anwenderkomfort, hervorragende Tastempfindlichkeit und überlegene Festigkeit
- Mikroaufgeraut für besseren Halt und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Die 300 mm-Länge bietet zusätzlichen Schutz für den Anwender im Ärmelbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 |
| Klassifikation | Kategorie 1 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Vinyl |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Reinraumhandschuhe |
| Größe | Klein |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |