Learn More
Brady™ Porta-Pack™ Drahtmarkerbuch
Artikelnummer. 12357213 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12357213 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12357213 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 031215
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
B-500 repositionierbares Vinylgewebe Porta-Pack™ Bücher sind eine praktische Möglichkeit, sicherzustellen, dass die benötigten Drahtmarkierer immer griffbereit sind.
  • Wählen Sie aus 15 verschiedenen Büchern mit Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen und NEMA-Farben.
  • Jedes Buch umfasst 10 Seiten und enthält zu jeder Drahtmarkierung eine Anschlussmarkierung.
  • Es sind außerdem über 250 verschiedene Nachfüllpackungen erhältlich (separat erhältlich).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979
Beschreibung Porta-Pack Drahtmarkierungsbücher
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Farbe Schwarz auf Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Vinyl
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Sterilität Unsteril
Anzeigetext 1 – 45, 46 – 90
Zur Verwendung mit (Anwendung) Draht- und Kabelkennzeichnung
Enthält 5 Markierungen jeder Legende
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Etikett/Packung.
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0088 in.
Dicke (metrisch) 0,224 mm
Abmessungen (L x B) 39.7 x 5.5 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,56 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,22 in.
Breite (metrisch) 5.5 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,22 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,56 in.
Höhe (metrisch) 39.7 mm
Durchmesser (metrisch) 12,00 mm
Alternate Part Number PWM-PK-15