Learn More
Brady™ Beschreibbare Blankoetiketten aus Vinylgewebe
Artikelnummer. 10470180
Click to view available options
Höhe (metrisch):
11 mm
19 mm
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. 10470180
Marke: Brady™ 101803
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
These Vinyl Cloth Write-On Blank Labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
  • Write-On Labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Die verwendeten Symbole entsprechen dem Militärstandard 129J und EIA (Electronics Industries Association) Standard 471
Beschreibung Leere Beschriftungsetiketten auf Bögen – Gelb ohne Rand
Klebstofftyp Abziehbares Gummi, Wiederablösbar
Beschichtung Polymerbeschichtet
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Material Vinylgewebe
Produkttyp Beschriftungsetikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 6750 Labels/Pk.
Menge 750/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0088 in.
Dicke (metrisch) 0,055 mm
Dimensions (LxW) 8 x 20 mm
Breite (angloamerikanisch) 0.79 in.
Breite (metrisch) 20 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.79 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0.31 in.
Höhe (metrisch) 11 mm
Alternate Part Number WOB-820-G.O.R.